Tisk…
α,α,α-Trifluoro-p-xylene 96+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-(Trifluoromethyl)toulene, 1-Methyl-4-(trifluoromethyl)benzene, 4-Methylbenzotrifluoride
PC5067C-25G PC5067C-5G PC5067C-100G
APOSPC5067C-25GEA 3740 CZK
APOSPC5067C-25G APOSPC5067C-5G APOSPC5067C-100G
α,α,α-Trifluoro-p-xylene 96+%
α,α,α-Trifluoro-p-xylene
Vzorec: C₈H₇F₃
MW: 160.14
Bod varu: 129 °C
Hustota: 1.144 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 27 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00075476
CAS číslo: 6140-17-6
EINECS: 228-124-2
UN: 1993
ADR: 3 III