α,α,α-Trifluoro-o-xylene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2-Methylbenzotrifluoride, 1-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzene, 2-(Trifluoromethyl)toulene
PC5067-1G
PC5067-25G
PC5067-5G
APOSPC5067-1GEA
622
CZK
APOSPC5067-1G
APOSPC5067-25G
APOSPC5067-5G
α,α,α-Trifluoro-o-xylene 97%
α,α,α-Trifluoro-o-xylene
Vzorec:
C₈H₇F₃ MW: 160.14 Bod varu: 125…126 °C Hustota: 1.174 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: 26 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00153204 CAS číslo: 13630-19-8 UN: 1993 ADR: 3 III |