2-(Methylamino)-5-(trifluoromethyl)-1,3,4-thiadiazole 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC5065-1G
PC5065-500MG
PC5065-5G
APOSPC5065-1GEA
2070
CZK
APOSPC5065-1G
APOSPC5065-500MG
APOSPC5065-5G
2-(Methylamino)-5-(trifluoromethyl)-1,3,4-thiadiazole 97%
2-(Methylamino)-5-(trifluoromethyl)-1,3,4-thiadiazole
Vzorec:
C₄H₄F₃N₃S Bod tání: 115…117 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00042321 CAS číslo: 25366-22-7 |