Tisk…
N-Methyl-3-nitro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC5064R-1G PC5064R-250MG
APOSPC5064R-1GEA 11250 CZK
APOSPC5064R-1G APOSPC5064R-250MG
N-Methyl-3-nitro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine 97%
N-Methyl-3-nitro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine
Vzorec: C₇H₆F₃N₃O₂
Bod tání: 98…100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00068118
CAS číslo: 175277-21-1