Tisk…
Methyl-3-amino-5-(4-fluorophenyl)thiophene-2-carboxylate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 3-amino-5-(4-fluorophenyl)thiophene-2-carboxylate
PC5064K-1G PC5064K-250MG PC5064K-5G
APOSPC5064K-1GEA 2070 CZK
APOSPC5064K-1G APOSPC5064K-250MG APOSPC5064K-5G
Methyl-3-amino-5-(4-fluorophenyl)thiophene-2-carboxylate 97%
Methyl-3-amino-5-(4-fluorophenyl)thiophene-2-carboxylate
Vzorec: C₁₂H₁₀FNO₂S
Bod tání: 153…155 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00068133
CAS číslo: 175137-08-3