Tisk…
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)pyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC5063X-1G PC5063X-5G PC5063X-10G
APOSPC5063X-1GEA 417 CZK
APOSPC5063X-1G APOSPC5063X-5G APOSPC5063X-10G
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)pyridine 98%
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₇H₆F₃NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00153203
CAS číslo: 175277-45-9