Tisk…
(R)-(+)-α-Methoxy-α-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (2R)-(+)-2-Methoxy-2-phenyl-3,3,3-trifluoropropanoic acid, (R)-3,3,3-Trifluoro-2-methoxy-2-phenylpropanoic acid
PC5063C-1G PC5063C-5G
APOSPC5063C-1GEA 2610 CZK
APOSPC5063C-1G APOSPC5063C-5G
(R)-(+)-α-Methoxy-α-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 99%
(R)-(+)-α-Methoxy-α-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
For determination of optical purities of alcohols or amines.
Vzorec: C₁₀H₉F₃O₃
MW: 234.17
Bod varu: 111 °C/1mmHg
Bod tání: 43…45 °C
Hustota: 1.344 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 113 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00004184
CAS číslo: 20445-31-2
EINECS: 243-829-5