Tisk…
2,3,5-Trifluorobenzenesulphonyl chloride 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2,3,5-Trifluorobenzene-1-sulphonyl chloride
PC5063-1G PC5063-5G
APOSPC5063-1GEA 6220 CZK
APOSPC5063-1G APOSPC5063-5G
2,3,5-Trifluorobenzenesulphonyl chloride 96%
2,3,5-Trifluorobenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₆H₂ClF₃O₂S
MW: 230,59 g/mol
Bod tání: 47…50 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08532462
CAS číslo: 914636-99-0
UN: 3261
ADR: 8,II