Tisk…

3-Chloro-5-nitrobenzotrifluoride 95%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: 1-Chloro-3-nitro-5-(trifluoromethyl)benzene

PC5062-1G PC5062-25G PC5062-5G
APOSPC5062-1GEA 622 CZK
APOSPC5062-1G APOSPC5062-25G APOSPC5062-5G
3-Chloro-5-nitrobenzotrifluoride 95%
3-Chloro-5-nitrobenzotrifluoride
Vzorec: C₇H₃ClF₃NO₂
Bod varu: 206…208 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03412202
CAS číslo: 401-93-4

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR