2-Methoxy-6-(2,2,2-trifluoroethoxy)benzonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC5060W-1G
PC5060W-250MG
APOSPC5060W-1GEA
2070
CZK
APOSPC5060W-1G
APOSPC5060W-250MG
2-Methoxy-6-(2,2,2-trifluoroethoxy)benzonitrile 97%
2-Methoxy-6-(2,2,2-trifluoroethoxy)benzonitrile
Vzorec:
C₁₀H₈F₃NO₂ Bod tání: 89…91 °C Storage Temperature: Ambient |
CAS číslo:
175204-03-2 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...