Tisk…
2,4,5-Trifluoro-3-methoxybenzoic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Moxidectin Impurity 5, 3-Methoxy-2,4,5-trifluorobenzoic acid
PC5060T-100G PC5060T-25G PC5060T-500G
APOSPC5060T-100GEA 1240 CZK
APOSPC5060T-100G APOSPC5060T-25G APOSPC5060T-500G
2,4,5-Trifluoro-3-methoxybenzoic acid 98%
2,4,5-Trifluoro-3-methoxybenzoic acid
Vzorec: C₈H₅F₃O₃
Bod tání: 105…119 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00153201
CAS číslo: 112811-65-1