2-Nitro-4-(trifluoromethyl)anisole 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
4-Methoxy-3-nitrobenzotrifluoride, 1-Methoxy-2-nitro-4-(trifluoromethyl)benzene
PC5060-100G
PC5060-10G
PC5060-25G
PC5060-5G
APOSPC5060-100GEA
4070
CZK
APOSPC5060-100G
APOSPC5060-10G
APOSPC5060-25G
APOSPC5060-5G
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)anisole 97%
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)anisole
Vzorec:
C₈H₆F₃NO₃ MW: 221,14 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00007099 CAS číslo: 394-25-2 UN: 1760 ADR: 8,III |