Tisk…
2-Amino-3',4'-difluoroacetophenone hydrochloride 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC5059-1G PC5059-5G
APOSPC5059-1GEA 17590 CZK
APOSPC5059-1G APOSPC5059-5G
2-Amino-3',4'-difluoroacetophenone hydrochloride 99%
2-Amino-3',4'-difluoroacetophenone hydrochloride
Vzorec: C₈H₈ClF₂NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08532461
CAS číslo: 1209894-23-4