Tisk…
2-Fluoro-5-(hydroxymethyl)benzeneboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC5058-1G PC5058-25G PC5058-5G
APOSPC5058-1GEA 622 CZK
APOSPC5058-1G APOSPC5058-25G APOSPC5058-5G
2-Fluoro-5-(hydroxymethyl)benzeneboronic acid
Vzorec: C₇H₈BFO₃
Bod tání: 64…76 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD06656276
CAS číslo: 1072952-25-0