Tisk…
3-Nitro-5-(trifluoromethyl)anisole 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 3-Methoxy-5-nitrobenzotrifluoride
PC5055-1G PC5055-25G PC5055-5G
APOSPC5055-1GEA 622 CZK
APOSPC5055-1G APOSPC5055-25G APOSPC5055-5G
3-Nitro-5-(trifluoromethyl)anisole 99%
3-Nitro-5-(trifluoromethyl)anisole
Vzorec: C₈H₆F₃NO₃
Bod tání: 35 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010446
CAS číslo: 328-79-0
UN: 1759
ADR: 8,II