Tisk…
2-Chloro-3-fluoro-4-pyridineboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Chloro-3-Fluoropyridine-4-Boronic Acid
PC5054-1G PC5054-500MG PC5054-5G
APOSPC5054-1GEA 2570 CZK
APOSPC5054-1G APOSPC5054-500MG APOSPC5054-5G
2-Chloro-3-fluoro-4-pyridineboronic acid
2-Chloro-3-fluoro-4-pyridineboronic acid
Vzorec: C₅H₄BClFNO₂
MW: 175.35
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD04972403
CAS číslo: 937595-71-6