4-Fluoro-3-methoxyphenylboronic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
(4-Fluoro-3-methoxyphenyl)boronic acid, 4-Fluoro-3-methoxybenzeneboronic acid
PC5053-1G
PC5053-5G
PC5053-250MG
APOSPC5053-1GEA
705
CZK
APOSPC5053-1G
APOSPC5053-5G
APOSPC5053-250MG
4-Fluoro-3-methoxyphenylboronic acid 98%
4-Fluoro-3-methoxyphenylboronic acid
Vzorec:
C₇H₈BFO₃ MW: 169.95 g/mol Bod tání: 189…191 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD08056358 CAS číslo: 854778-31-7 |