4-Nitro-2-(trifluoromethyl)anisole 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
1-Methoxy-4-nitro-2-(trifluoromethyl)benzene, 2-Methoxy-5-nitrobenzotrifluoride
PC5050-100G
PC5050-25G
PC5050-500G
APOSPC5050-100GEA
3670
CZK
APOSPC5050-100G
APOSPC5050-25G
APOSPC5050-500G
4-Nitro-2-(trifluoromethyl)anisole 99%
4-Nitro-2-(trifluoromethyl)anisole
Vzorec:
C₈H₆F₃NO₃ Bod tání: 79…81 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00007328 CAS číslo: 654-76-2 EINECS: 211-507-3 UN: 3261 ADR: 8,III |