Tisk…
Methyl-2,4,6-trifluorobenzoate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 2,4,6-trifluorobenzoate
PC50435-100G PC50435-25G PC50435-5G
APOSPC50435-100GEA 7870 CZK
APOSPC50435-100G APOSPC50435-25G APOSPC50435-5G
Methyl-2,4,6-trifluorobenzoate 98%
Methyl-2,4,6-trifluorobenzoate
Vzorec: C₈H₅F₃O₂
MW: 190,1193 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01090991
CAS číslo: 79538-28-6