Tisk…
Sodium-2,6-dinitro-4-(trifluoromethyl)benzenesulphonate
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2,6-Dinitro-4-(trifluoromethyl)benzenesulphonic acid Sodium Salt
PC5041-25G PC5041-5G
APOSPC5041-25GEA 21760 CZK
APOSPC5041-25G APOSPC5041-5G
Sodium-2,6-dinitro-4-(trifluoromethyl)benzenesulphonate
Sodium-2,6-dinitro-4-(trifluoromethyl)benzenesulphonate
Vzorec: C₇H₃F₃N₂O₇S
MW: 338.14 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00059068
CAS číslo: 54495-25-9