Tisk…
4'-Fluoro[1,1'-biphenyl]-2-amine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC50399-1G PC50399-250MG PC50399-5G
APOSPC50399-1GEA 7180 CZK
APOSPC50399-1G APOSPC50399-250MG APOSPC50399-5G
4'-Fluoro[1,1'-biphenyl]-2-amine 95%
4'-Fluoro[1,1'-biphenyl]-2-amine
Vzorec: C₁₂H₁₀FN
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03424657
CAS číslo: 321-63-1