(5-Methyl-3-trifluoromethyl-pyrazol-1-yl)acetic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2-(5-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl)acetic acid
PC50397-10G
PC50397-1G
PC50397-5G
APOSPC50397-10GEA
12530
CZK
APOSPC50397-10G
APOSPC50397-1G
APOSPC50397-5G
(5-Methyl-3-trifluoromethyl-pyrazol-1-yl)acetic acid 95%
(5-Methyl-3-trifluoromethyl-pyrazol-1-yl)acetic acid
Vzorec:
C₇H₇F₃N₂O₂ MW: 208.14 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00297315 CAS číslo: 345637-71-0 |