Tisk…
5-Amino-2-fluorobenzonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC50393-100G PC50393-25G
APOSPC50393-100GEA 4240 CZK
APOSPC50393-100G APOSPC50393-25G
5-Amino-2-fluorobenzonitrile 95%
5-Amino-2-fluorobenzonitrile
Vzorec: C₇H₅FN₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00277872
CAS číslo: 53312-81-5