Tisk…
(3-Fluoro-4-hydroxyphenyl)acetic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Fluoro-4-hydroxyphenylacetic acid
PC5039-1G PC5039-25G PC5039-5G
APOSPC5039-1GEA 830 CZK
APOSPC5039-1G APOSPC5039-25G APOSPC5039-5G
(3-Fluoro-4-hydroxyphenyl)acetic acid
(3-Fluoro-4-hydroxyphenyl)acetic acid
Vzorec: C₈H₇FO₃
MW: 170,14 g/mol
Bod tání: 130…134 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004348
CAS číslo: 458-09-3
EINECS: 207-275-8