Di-tert-butylsilyl-bis(trifluoromethanesulphonate)
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
PC5037-25G
PC5037-5G
PC5037-1G
APOSPC5037-25GEA
11970
CZK
APOSPC5037-25G
APOSPC5037-5G
APOSPC5037-1G
Di-tert-butylsilyl-bis(trifluoromethanesulphonate)
Di-tert-butylsilyl-bis(trifluoromethanesulphonate)
Vzorec:
C₁₀H₁₈F₆O₆S₂Si Bod varu: 263 °C Hustota: 1,36 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: 91 °C Storage Temperature: Ambient |
CAS číslo:
85272-31-7 UN: 3265 ADR: 8,II |