Tisk…
5-Bromo-2-fluorophenylisothiocyanate
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC503018-1G PC503018-25G PC503018-5G PC503018-100G
APOSPC503018-1GEA 622 CZK
APOSPC503018-1G APOSPC503018-25G APOSPC503018-5G APOSPC503018-100G
5-Bromo-2-fluorophenylisothiocyanate
5-Bromo-2-fluorophenylisothiocyanate
Vzorec: C₇H₃BrFNS
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09800737
CAS číslo: 1027513-65-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III