4-Bromo-3-fluorophenyl isothiocyanate
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
PC503016-1G
PC503016-25G
PC503016-5G
APOSPC503016-1GEA
1370
CZK
APOSPC503016-1G
APOSPC503016-25G
APOSPC503016-5G
4-Bromo-3-fluorophenyl isothiocyanate
4-Bromo-3-fluorophenyl isothiocyanate
Vzorec:
C₇H₃BrFNS Storage Temperature: Ambient |
CAS číslo:
362690-56-0 UN: 1759 ADR: 8,III |