Tisk…
4-Bromo-2-fluorophenyl isothiocyanate
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC503014-25G PC503014-5G
APOSPC503014-25GEA 7440 CZK
APOSPC503014-25G APOSPC503014-5G
4-Bromo-2-fluorophenyl isothiocyanate
4-Bromo-2-fluorophenyl isothiocyanate
Vzorec: C₇H₃BrFNS
Bod tání: 37…42 °C
Bod vzplanutí: 110 °C
Storage Temperature: Refrigerator
CAS číslo: 81171-71-3
UN: 1760
ADR: 8,II