Tisk…
3-Bromo-4-fluorophenyl isothiocyanate
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC503009-1G PC503009-25G PC503009-5G
APOSPC503009-1GEA 2480 CZK
APOSPC503009-1G APOSPC503009-25G APOSPC503009-5G
3-Bromo-4-fluorophenyl isothiocyanate
3-Bromo-4-fluorophenyl isothiocyanate
Vzorec: C₇H₃BrFNS
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 710351-24-9