Tisk…
Manganese(II) fluoride 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC5030-100G PC5030-25G PC5030-5G
APOSPC5030-100GEA 3740 CZK
APOSPC5030-100G APOSPC5030-25G APOSPC5030-5G
Manganese(II) fluoride 99%
Manganese(II) fluoride
Vzorec: F₂Mn
MW: 92,93 g/mol
Bod tání: 856 °C
Hustota: 3,98 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00016222
CAS číslo: 7782-64-1