Tisk…
Diphenyliodonium trifluoromethanesulphonate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC5029-1G PC5029-5G PC5029-10G
APOSPC5029-1GEA 622 CZK
APOSPC5029-1G APOSPC5029-5G APOSPC5029-10G
Diphenyliodonium trifluoromethanesulphonate 97%
Diphenyliodonium trifluoromethanesulphonate
Vzorec: C₁₃H₁₀F₃IO₃S
Bod tání: 178…182 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00191356
CAS číslo: 66003-76-7