4-Fluoro-3-(2-hydroxyethylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC5028-1G
PC5028-5G
APOSPC5028-1GEA
7770
CZK
APOSPC5028-1G
APOSPC5028-5G
4-Fluoro-3-(2-hydroxyethylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
4-Fluoro-3-(2-hydroxyethylcarbamoyl)phenylboronic acid
Vzorec:
C₉H₁₁BFNO₄ Bod tání: 89…91 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD08235044 CAS číslo: 874219-25-7 |