Tisk…
Methyl-2-bromo-5-(trifluoromethoxy)benzoate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC502712-1G PC502712-5G
APOSPC502712-1GEA 2110 CZK
APOSPC502712-1G APOSPC502712-5G
Methyl-2-bromo-5-(trifluoromethoxy)benzoate 95%
Methyl-2-bromo-5-(trifluoromethoxy)benzoate
Vzorec: C₉H₆BrF₃O₃
MW: 299.04
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12025999
CAS číslo: 1150114-81-0