Tisk…
(4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)phenyl)methanol
Dodavatel: Apollo Scientific
PC502690-1G PC502690-5G
APOSPC502690-1GEA 2440 CZK
APOSPC502690-1G APOSPC502690-5G
(4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)phenyl)methanol
(4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)phenyl)methanol
Vzorec: C₈H₆BrF₃O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12546981
CAS číslo: 220996-81-6