Tisk…
4-Nitro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
PC502658-25G PC502658-5G
APOSPC502658-25GEA 6120 CZK
APOSPC502658-25G APOSPC502658-5G
4-Nitro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
4-Nitro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Vzorec: C₈H₃F₃N₂O₂
MW: 216.12
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05664270
CAS číslo: 320-36-5