Tisk…
Methyl-2-fluoro-6-nitrobenzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 2-fluoro-6-nitrobenzoate
PC502597-1G
APOSPC502597-1GEA 2320 CZK
APOSPC502597-1G
Methyl-2-fluoro-6-nitrobenzoate
Methyl-2-fluoro-6-nitrobenzoate
Vzorec: C₈H₆FNO₄
MW: 199,14 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09880026
CAS číslo: 212189-78-1