Tisk…
Methyl-3-fluoro-2-methoxybenzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
PC502591-1G PC502591-5G
APOSPC502591-1GEA 3110 CZK
APOSPC502591-1G APOSPC502591-5G
Methyl-3-fluoro-2-methoxybenzoate
Methyl-3-fluoro-2-methoxybenzoate
Vzorec: C₉H₉FO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09753133
CAS číslo: 106428-04-0