Tisk…
Methyl-2-fluoro-4-iodobenzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
PC502581-1G PC502581-5G
APOSPC502581-1GEA 3270 CZK
APOSPC502581-1G APOSPC502581-5G
Methyl-2-fluoro-4-iodobenzoate
Methyl-2-fluoro-4-iodobenzoate
Vzorec: C₈H₆FIO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11846098
CAS číslo: 204257-72-7