Tisk…
4-Bromo-5-chloro-2-fluoroaniline
Dodavatel: Apollo Scientific
PC502456-10G PC502456-1G PC502456-5G
APOSPC502456-10GEA 18650 CZK
APOSPC502456-10G APOSPC502456-1G APOSPC502456-5G
4-Bromo-5-chloro-2-fluoroaniline
4-Bromo-5-chloro-2-fluoroaniline
Vzorec: C₆H₄BrClFN
MW: 224,4600 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09878173
CAS číslo: 116369-24-5