Tisk…
6-(Trifluoromethyl)pyridine-3-sulphonyl chloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC502384-10G PC502384-5G
APOSPC502384-10GEA 16570 CZK
APOSPC502384-10G APOSPC502384-5G
6-(Trifluoromethyl)pyridine-3-sulphonyl chloride 97%
6-(Trifluoromethyl)pyridine-3-sulphonyl chloride
Vzorec: C₆H₃ClF₃NO₂S
Bod tání: 40…45 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10699112
CAS číslo: 959996-58-8
UN: 3261
ADR: 8,III