Tisk…
2,4-Dichloro-6-fluoroquinazoline 97+%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC502106-1G PC502106-5G
APOSPC502106-1GEA 2940 CZK
APOSPC502106-1G APOSPC502106-5G
2,4-Dichloro-6-fluoroquinazoline 97+%
2,4-Dichloro-6-fluoroquinazoline
Vzorec: C₈H₃Cl₂FN₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09954884
CAS číslo: 134517-57-0