Tisk…
2-(Trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC50209-1G PC50209-5G PC50209-25G
APOSPC50209-1GEA 1430 CZK
APOSPC50209-1G APOSPC50209-5G APOSPC50209-25G
2-(Trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylic acid
2-(Trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylic acid
Vzorec: C₆H₃F₃N₂O₂
Bod tání: 170…175 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09054851
CAS číslo: 306960-77-0