Tisk…
2-Fluoro-4-nitro-1-(trifluoromethyl)benzene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Fluoro-4-nitrobenzotrifluoride
PC50207-1G PC50207-25G PC50207-5G
APOSPC50207-1GEA 2490 CZK
APOSPC50207-1G APOSPC50207-25G APOSPC50207-5G
2-Fluoro-4-nitro-1-(trifluoromethyl)benzene
2-Fluoro-4-nitro-1-(trifluoromethyl)benzene
Vzorec: C₇H₃F₄NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07782060
CAS číslo: 69411-67-2
UN: 2810
ADR: 6.1,III