Tisk…
Methyl-2-bromo-3-(trifluoromethyl)benzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 2-bromo-3-(trifluoromethyl)benzoate
PC502066-1G PC502066-250MG PC502066-500MG PC502066-2.5G
APOSPC502066-1GEA 12670 CZK
APOSPC502066-1G APOSPC502066-250MG APOSPC502066-500MG APOSPC502066-2.5G
Methyl-2-bromo-3-(trifluoromethyl)benzoate
Methyl-2-bromo-3-(trifluoromethyl)benzoate
Vzorec: C₉H₆BrF₃O₂
MW: 283.05 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD14697994
CAS číslo: 1214362-28-3