Tisk…
5-Fluoro-2-iodobenzaldehyde 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC50205-1G PC50205-250MG PC50205-5G
APOSPC50205-1GEA 3190 CZK
APOSPC50205-1G APOSPC50205-250MG APOSPC50205-5G
5-Fluoro-2-iodobenzaldehyde 97%
5-Fluoro-2-iodobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₄FIO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07782057
CAS číslo: 877264-44-3