Tisk…
Fluorid hořečnatý, powder
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC5020-100G PC5020-25G
APOSPC5020-100GEA 8570 CZK
APOSPC5020-100G APOSPC5020-25G
Fluorid hořečnatý, powder
Fluorid hořečnatý
Vzorec: MgF₂
Bod varu: 2239 °C
Bod tání: 1261 °C
Hustota: 3,148 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011108
CAS číslo: 7783-40-6
EINECS: 231-995-1