Tisk…
5-Bromo-2,4-difluorotoluene
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Bromo-2,4-difluoro-5-methylbenzene
PC501997-1G PC501997-25G PC501997-5G
APOSPC501997-1GEA 622 CZK
APOSPC501997-1G APOSPC501997-25G APOSPC501997-5G
5-Bromo-2,4-difluorotoluene
5-Bromo-2,4-difluorotoluene
Vzorec: C₇H₅BrF₂
MW: 207.02 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD15144620
CAS číslo: 159277-47-1