Methyl-5-bromo-2,3-difluorobenzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC501961-1G
PC501961-250MG
PC501961-5G
APOSPC501961-1GEA
2980
CZK
APOSPC501961-1G
APOSPC501961-250MG
APOSPC501961-5G
Methyl-5-bromo-2,3-difluorobenzoate
Methyl-5-bromo-2,3-difluorobenzoate
Vzorec:
C₈H₅BrF₂O₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD12026006 CAS číslo: 1150163-69-1 |