Tisk…
4-Bromo-2,5-difluorobenzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC501855-1G PC501855-25G PC501855-5G
APOSPC501855-1GEA 622 CZK
APOSPC501855-1G APOSPC501855-25G APOSPC501855-5G
4-Bromo-2,5-difluorobenzoic acid
4-Bromo-2,5-difluorobenzoic acid
Vzorec: C₇H₃BrF₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00844105
CAS číslo: 28314-82-1