Tisk…
Methyl-3-bromo-5-fluorobenzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 3-bromo-5-fluorobenzoate
PC501800-25G
APOSPC501800-25GEA 1780 CZK
APOSPC501800-25G
Methyl-3-bromo-5-fluorobenzoate
Methyl-3-bromo-5-fluorobenzoate
Vzorec: C₈H₆BrFO₂
MW: 233,04 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07780735
CAS číslo: 334792-52-8